Läs mer
Toxaphene 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camphechlor (Toxaphene) |
| CAS | 8001-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Camphechlor (Toxaphene) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorinated camphene, Camphechlor, Polychlorocamphene, Hercules 3956, Alltox, Geniphene, Motox, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxakil |
| Lösningsmedel eller matris | Isooctane |
| Kvantitet | 1 ml |