Läs mer
Toxaphene 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camphechlor (Toxaphene) |
| CAS | 8001-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Camphechlor (Toxaphene) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorinated camphene, Camphechlor, Polychlorocamphene, Hercules 3956, Alltox, Geniphene, Motox, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxakil |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |