Läs mer
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Produktkod. 10624223
Change view
Kvantitet:
200μ g
5mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10624223 200μ g Varje
11504936 5mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10624223 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K1138
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ToxBLAzer™ DualScreen Kit
ToxBLAzer™ DualScreen Kit ger den viktigaste fördelen med att kombinera den ratiometriska reportergenavläsningen av beta-laktamas med en cytotoxicitetsavläsning i samma analys. Således, ToxBLAzer™ DualScreen ger reporteravläsningar som normaliserar cytotoxiska cellulära svar, vilket är en nödvändighet i screeningapplikationer som nedreglerar transkription. De ToxBLAzer™ substratet innehåller både LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat och en proprietär cytotoxicitetsindikator. Båda föreningarna kommer lätt in i cellen, där endogena esteraser snabbt omvandlar dem till fluorescerande föreningar. Esterasaktivitet och ett intakt cellmembran krävs för detektering av indikatorn. Cytotoxicitetsindikatorns fluorescens är rödförskjuten för att säkerställa kompatibilitet med de blå och gröna emissionerna från LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat, vilket möjliggör detektering av både reportergenaktivitet och cytotoxicitet i samma analysprov.
Fördelar med ToxBLAzer™ DualScreen Kit:
  • Multiplex avläsning resulterar i snabb identifiering av falska positiva på grund av toxicitet eller brist på livskraftiga celler, vilket förbättrar effektiviteten i träffplockningen
  • Ratiometrisk blå:grön reporteravläsning minskar falska träffar genom att minimera experimentellt brus
  • Tillsats av enstaka reagens eliminerar behovet av uppföljande cytotoxicitetsanalyser, vilket ökar genomströmningen samtidigt som förbrukningen av prov och testföreningar minskar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, fluorometer, flödescytometer
    Produktlinje ToxBLAzer
    Innehåll och lagring ToxBLAzer™ DualScreen Loading Kits inkluderar ToxBLAzer™ substrat, DMSO (för lösning A), lösning B och lösning C. ToxBLAzer™ substrat tillhandahålls lyofiliserat och bör förvaras vid 20 C, °torkas och skyddas från ljus. DMSO (för lösning A), lösning B och lösning C bör förvaras vid °22-25 C, skyddade från direkt ljus.
    De 200μ g kit räcker för 3 750 x 48μ l standardprotokollbrunnsanalyser; 5 mg-satsen räcker för 93 750 x 48μ l standardprotokollbrunnsanalyser. Bulkvantiteter av lastningssatser är tillgängliga på begäran.
    Detektionsmetod fluorescens
    Produkttyp Dual Screen Kit
    Kvantitet 200μ g
    Formatera Kit
    Cellpermeabilitet Cellpermeant
    Substrat Beta-laktamas substrat