Läs mer
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Beskrivning
ToxBLAzer™ DualScreen Kit ger den viktigaste fördelen med att kombinera den ratiometriska reportergenavläsningen av beta-laktamas med en cytotoxicitetsavläsning i samma analys. Således, ToxBLAzer™ DualScreen ger reporteravläsningar som normaliserar cytotoxiska cellulära svar, vilket är en nödvändighet i screeningapplikationer som nedreglerar transkription. De ToxBLAzer™ substratet innehåller både LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat och en proprietär cytotoxicitetsindikator. Båda föreningarna kommer lätt in i cellen, där endogena esteraser snabbt omvandlar dem till fluorescerande föreningar. Esterasaktivitet och ett intakt cellmembran krävs för detektering av indikatorn. Cytotoxicitetsindikatorns fluorescens är rödförskjuten för att säkerställa kompatibilitet med de blå och gröna emissionerna från LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat, vilket möjliggör detektering av både reportergenaktivitet och cytotoxicitet i samma analysprov.
Fördelar med ToxBLAzer™ DualScreen Kit:
Multiplex avläsning resulterar i snabb identifiering av falska positiva på grund av toxicitet eller brist på livskraftiga celler, vilket förbättrar effektiviteten i träffplockningen
Ratiometrisk blå:grön reporteravläsning minskar falska träffar genom att minimera experimentellt brus
Tillsats av enstaka reagens eliminerar behovet av uppföljande cytotoxicitetsanalyser, vilket ökar genomströmningen samtidigt som förbrukningen av prov och testföreningar minskar
Fördelar med ToxBLAzer™ DualScreen Kit:
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Vätska |
| För användning med (applikation) | Proteinbiologi, cellanalys, cellulär avbildning, cellbaserade reporteranalyser, cellbaserade och beta-laktamasanalyser, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellviabilitet och cytotoxicitet, läkemedelsupptäckt och -utveckling, mål- och leadidentifiering och validering, kinasbiologi, kinasväganalys, G-proteinkopplad receptoranalysbiologi, GPCR-rapportbaserad receptoranalys, cell-nuklereceptoranalys cellbaserade nukleära receptorreporteranalyser, vägbiologi, cellulära väganalysanalyser, andra cellulära väganalysprodukter, enzymreporteranalyser, proteinanalyser och analys, beta-laktamasaktivitetsanalyser |
| Inkluderar | ToxBLAzer™ substrat, DMSO (för lösning A), lösning B och lösning C. ToxBLAzer™ substrat, DMSO (för lösning A), lösning B och lösning C bör |
| pH-intervall | 6 till 8 |
| Produkttyp | ToxBLAzer™ DualScreen Kit |
| Kvantitet | 5mg |