Läs mer
Toxicarol isoflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16492559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492559 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16492559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Toxicarol isoflavone
CAS 3044-60-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22O7
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C1C2=C(O)C=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2OC=C1C4=CC(OC)=C(OC)C=C4OC
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Formel vikt 410.42
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation