Läs mer
Toxicitetskarakteristisk lakvattenprocedur Standard 1, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ba | 500 μg/ml |
| Ag | 25 μg/ml |
| Som | 25 μg/ml |
| Cr | 25 μg/ml |
| Pb | 25 μg/ml |
| Cd | 5 μg/ml |
| Se | 5 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCLP Standard 1 without Mercury |
| Namnnotering | Without Mercury |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4, 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ba( 500mg/L),Ag(25mg/L),As(25mg/L) |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Ba, Ag, As |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning