Läs mer
Lonza™ ToxiLight™ Non-Destructive Cytotoxicity BioAssay Kit, 500 test
Produktkod. 11640261
Change view
Kvantitet:
5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Analysbuffert
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11640261 5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Analysbuffert Varje
1 options
Produktkod. 11640261 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8055.00 SEK
    6095.35 SEK / Paket med 1
    Save 1959.65 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Designad för att mäta toxicitet i däggdjursceller och cellinjer i kultur.
  • Säker - Inga farliga kemikalier krävs.
  • Flexibel - Cellsupernatanter kan frysas utan förlust av AK aktivitet, vilket möjliggör långsiktiga kinetiska studier.
  • Snabb - Läsbar signal kan detekteras 5 minuter efter tillsatsen av ToxiLight™ Bioassay-reagens.
  • Enkel - Analys kräver enkel tillsats av ett enda reagens, som kan tillsättas direkt till brunnar där celler växer, eller till ett litet prov av aspirerad kultursupernatant.
  • Icke-förstörande - ToxiLight™ analys detekterar cellulär AK finns i cellkultursupernatanter, vilket eliminerar behovet av att lysera celler för att utföra analysen och tillåter att flera tester kan utföras på samma prov.
  • Högkänslig - The ToxiLight™ BioAssay Kit utnyttjar den cykliska naturen hos AK reaktion varvid en liten mängd av AK enzym kan generera höga koncentrationer av ATP . Detta möjliggör detektering av mycket subtila förändringar i cytotoxicitet och minskar falska negativa effekter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyser Icke-destruktiv cytotoxicitet
Innehåll och lagring LT27-060 AK detektionsreagens (lyofiliserat), LT27-066 AK analysbuffert
Beskrivning 100 tester/ 5 plattor
För användning med (applikation) Cytotoxicitetsanalys
Kvantitet 5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Analysbuffert