Läs mer
Tozadenant, MedChemExpress
Produktkod. 16454338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16454338 10 mg -
16427057 5 mg 5mg
16425256 100 mg 100mg
16410667 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16454338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10995
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tozadenant
CAS 870070-55-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H26N4O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym SYN115
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (123.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC2=C(C=CC(N3CCOCC3)=C2S1)OC)N4CCC(O)(CC4)C
Molekylvikt (g/mol) 406.5
Formel vikt 406.5
Procent renhet 98.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation