Läs mer
Tozasertib, MedChemExpress
Produktkod. 16489845
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489845 250 mg
16454656 100 mg
16429956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489845 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10161
MedChemExpress Tozasertib (VX 680; MK-0457) is an inhibitor of Aurora A/B/C kinases with Kis of 0.6, 18, 4.6 nM, respectively.
Tozasertib (VX 680
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tozasertib
Fysisk form Solid
CAS 639089-54-6
Färg White
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28N8OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym VX 680 MK-0457
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 106.67 mg/mL (229.60 mM)
LEDER CC1=CC(NC2=NC(SC3=CC=C(C=C3)NC(C4CC4)=O)=NC(N5CCN(CC5)C)=C2)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 464.59
Formel vikt 464.59
Procent renhet 98.02%