Läs mer
Tozasertib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tozasertib |
| CAS | 639089-54-6 |
| Molekylformel | C23 H28 N8 O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | VX 680 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N8OS/c1-15-13-20(29-28-15)25-19-14-21(31-11-9-30(2)10-12-31)27-23(26-19)33-18-7-5-17(6-8-18)24-22(32)16-3-4-16/h5-8,13-14,16H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,24,32)(H2,25,26,27,28,29) |
| LEDER | CN1CCN(CC1)c2cc(Nc3cc(C)[nH]n3)nc(Sc4ccc(NC(=O)C5CC5)cc4)n2 |
| IUPAC-namn | N-[4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl]sulfanylphenyl]cyclopropanecarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.59 |
| Formel vikt | 464.2107 |