Läs mer
TP-10, MedChemExpress
Beskrivning
TP-10 is a selective PDE10A inhibitor with an IC50 value of 0.8 nM. TP-10 shows an antioxidant activity with IC50s of 31.72 and 16.04 μg/ml for DPPH and CUPRAC, respectively. TP-10 can be used for the research of neuropathy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TP-10 |
| CAS | 898563-00-3 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H19F3N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (217.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.45 |
| Formel vikt | 460.45 |
| Visa mer |