Läs mer
TP-3654, MedChemExpress
Produktkod. 16495997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495997 5 mg -
16489816 50 mg -
16473278 10 mg -
16434536 100 mg 100mg
16402706 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16495997 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101126
MedChemExpress TP-3654 is a second-generation Pim kinase inhibitor with Ki values of 5 and 42 nM for Pim-1 and Pim-3, respectively.
TP-3654 is a second-generation Pim kinase inhibitor with Ki values of 5 and 42 nM for Pim-1 and Pim-3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TP-3654
CAS 1361951-15-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25F3N4O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)[C@H]1CC[C@H](NC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC1
Molekylvikt (g/mol) 418.46
Formel vikt 418.46
Procent renhet 98.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease