Läs mer
TPA 023, MedChemExpress
Produktkod. 16486197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486197 5 mg 5mg
16440829 1 mg -
16433478 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101640
MedChemExpress TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
Specifications
Kemiskt namn eller material TPA 023
CAS 252977-51-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22FN7O
Kvantitet 5 mg
LEDER FC1=CC=CC=C1C2=NN=C3C=C(C(C)(C)C)C(OCC4=NC=NN4CC)=NN32
Molekylvikt (g/mol) 395.43
Formel vikt 395.43
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation