Läs mer
TPBi, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TPBi |
| CAS | 192198-85-9 |
| Molekylformel | C45H30N6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tri(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tri(1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl, 1,3,5-Tri(1-phenylbenzimidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzo[d]-imidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(N-phenyl-2-benzimidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(N-phenylbenzimidazol-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(N-phenylbenzimidazole-2-yl)benzene, 2,2',2''-(1,3,5-Phenylene)tris(1-phenyl-1H-benzimidazole) |
| InChI formel | InChI=1S/C45H30N6/c1-4-16-34(17-5-1)49-40-25-13-10-22-37(40)46-43(49)31-28-32(44-47-38-23-11-14-26-41(38)50(44)35-18-6-2-7-19-35)30-33(29-31)45-48-39-24-12-15-27-42(39)51(45)36-20-8-3-9-21-36/h1-30H |
| LEDER | c1ccc(cc1)n2c(nc3ccccc23)c4cc(cc(c4)c5nc6ccccc6n5c7ccccc7)c8nc9ccccc9n8c%10ccccc%10 |
| IUPAC-namn | 2-[3,5-bis(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]-1-phenylbenzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.76 |
| Formel vikt | 654.2532 |