Läs mer
TPCA-1, MedChemExpress
Beskrivning
TPCA-1 is a potent and selective inhibitor of IKK-2 with IC50 of 17.9 nM. TPCA-1 is an effective inhibitor of STAT3 phosphorylation, DNA binding, and transactivation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TPCA-1 |
| CAS | 507475-17-4 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H10FN3O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(N)=O)SC(C2=CC=C(F)C=C2)=C1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vikt | 279.29 |
| Visa mer |