Läs mer
Tocris Bioscience™ TPEN
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18085592
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18085592 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18085592 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4309/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 SEK
    1754.55 SEK / 100mg
    Save 100.45 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Cell-permeable Zn2+ chelator; also inhibits RNA binding protein Lin28
Heavy metal chelator. Reacts with both Zn-proteome and Zn-metallothionein (MT) in LLC-PK1 cells; acts as an intracellular chelator of proteomic Zn2+. Activity decreases intracellular zinc levels, and induces apoptosis in HeLa and cultured human retinal pigment epithelium (RPE) cells. Also inhibits RNA binding protein Lin28 (IC50 = 2.5 μM). Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TPEN
CAS 16858-02-9
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C26H28N6
Formel vikt 424.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 424.55