Läs mer
TPI-1, MedChemExpress
Description
TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TPI-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 79756-69-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H6Cl2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (197.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | ClC1=CC(C2=CC(C=CC2=O)=O)=C(Cl)C=C1 |
| Show More |