Läs mer
TPL 10 TRACE/10 modell Buffertlösning pH 10,1, WTW™
Beskrivning
Tekniska buffertlösningar för pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01: pH 4,01, pH 7,00. Detta gör det möjligt att enkelt anpassa bulkstorlekarna till individuell användning. Bufferten 10.0 är ett specialfall: Den är bara fortfarande lämplig för inoLab™ enhet i serien nivå 1, 2, 3, bärbara mätare 3xx samt för olika andra gamla enheter. Alla moderna tekniska buffringslösningar är spårbara till PTB (fysisk teknisk myndighetsverk) resp NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ). Deras noggrannhet är± 0,03 pH.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 10.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |