Läs mer
TPL 4 modell buffertlösning pH 4, WTW™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11765154
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11765154 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11765154 Leverantör WTW Leverantörsnummer 108800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.20 SEK
    201.42 SEK / 250ml
    Save 9.78 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa moderna tekniska buffringslösningar som är spårbara till NIST (National Institute of Standards and Technology, finns i den praktiska 250 ml-flaskan inklusive doseringsanordning TPL 4 och lever upp till 3 år (oöppnad) genom sparsam användning.
  • pH buffrar med WTW – exakt och spårbar till PTB/NIST i bulkstorlek på 250 ml med inbyggd doseringskärl standardbuffert
  • Lev upp till 3 år (oöppnad) genom sparsam användning
  • Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
  • Tekniska buffertlösningar för pH 4,01 som finns i den praktiska 250 ml flaskan inklusive doseringsanordning TPL 4
  • Denna moderna tekniska buffertlösning är spårbar till NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
  • Deras noggrannhet är± 0,03 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Ja
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P391-Samla upp spill.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)