Läs mer
TPOP146, MedChemExpress
Produktkod. 16484416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484416 100 mg 100mg
16475857 5 mg -
16443128 10 mg 10mg
16409686 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100697
MedChemExpress TPOP146 is a selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitor with Kd values of 134 nM and 5.02 μM for CBP and BRD4.
TPOP146 is a selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitor with Kd values of 134 nM and 5.02 μM for CBP and BRD4.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TPOP146
CAS 2018300-62-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H35N3O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.43 mg/mL (44.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER COC1=CC(OC)=CC(C2=CC(C(N[C@H]3CCCN(C)C3)=O)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 481.58
Formel vikt 481.58
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death