missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TPPB, MedChemExpress

Produktkod. 16481239
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481239 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481239 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12359

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.

TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TPPB
Fysisk form Solid
CAS 497259-23-1
Färg Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30F3N3O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (249.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](CO)C2)=O)C2=C1)/C=C/C=C/C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 501.54
Formel vikt 501.54
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.