Läs mer
TPPU, MedChemExpress
Beskrivning
TPPU is a soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitor with IC50 values of 37 and 3.7 nM for monkey and human sEH, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TPPU |
| CAS | 1222780-33-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20F3N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (231.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)NC2CCN(C(CC)=O)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.34 |
| Formel vikt | 359.34 |
| Visa mer |