Läs mer
TPT-260 Dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16475848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475848 10 mg 10mg
16471997 50 mg -
16438507 5 mg -
16406326 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13769A
MedChemExpress TPT-260 Dihydrochloride (NSC55712) is a thiophene thiourea derivative with molecule weight 260.00 in free base form; There is no formal name yet, we temporally call this molecule as TPT-260.
TPT-260 Dihydrochloride (NSC55712) is a thiophene thiourea derivative with molecule weight 260.00 in free base form
Specifica
Kemiskt namn eller material TPT-260 Dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 2076-91-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H14Cl2N4S3
Synonym NSC55712 TPU-260 Dihydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (300.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (99.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(SCC1=CC=C(CSC(N)=N)S1)=N.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 333.32
Formel vikt 333.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.