Läs mer
TPT1/TCTP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9H7S4, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1845.00 SEK - 4820.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | TPT1/TCTP |
|---|---|
| Klona | 9H7S4 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18326526
|
Novus Biologicals
NBP3-16122-20UL |
20 μg |
1845.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18323515
|
Novus Biologicals
NBP3-16122-100UL |
100 μg |
4820.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
TPT1/TCTP Monoclonal antibody specifically detects TPT1/TCTP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| TPT1/TCTP | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ27337, Fortilin, Histamine-releasing factor, p02, p23, TCTPHRFfortilin, translationally-controlled tumor protein, tumor protein, translationally-controlled 1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TPT1/TCTP (P13693). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9H7S4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 7178 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
TPT1/TCTP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9H7S4, Novus Biologicals™
-Immunohistochemistry-Paraffin-NBP3-16122-img0001.jpg-150.jpg)
-Immunoprecipitation-NBP3-16122-img0003.jpg-150.jpg)
-Western-Blot-NBP3-16122-img0002.jpg-150.jpg)