Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Graderade koniska mått
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Examen:
2 mL
Description
- Tål temperaturer upp till 170 °C
- Bred bas för stabilitet
- Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Bastyp | Bred |
| Höjd (metrisk) | 263 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |