Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Graderade koniska mått
Produktkod. p-8005798
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Examen:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Produktkod. 10225141
Brand: Kartell™ 0142200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar enklare hällning samtidigt som mätnoggrannheten inte minskar nämnvärt. Kartell™ Graderade koniska mått ger möjlighet att blanda lösningar inom själva måttet.
  • Tål temperaturer upp till 170 °C
  • Bred bas för stabilitet
  • Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Antal per förpackning 12 förpackning
Examen 2 mL
Max. Temperatur 170 °C
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Bred
Höjd (metrisk) 117 mm
Typ Graderad mätcylinder