Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lågformade mätcylindrar
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 8
Beskrivning
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
- Låg form
- Cirkulär bas
- God kemikaliebeständighet
- Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
- Tål temperaturer upp till 170 °C
- Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
Material | PMP |
Tolerans | ±5 ml |
Antal per förpackning | 2 förpackning |
skala | Permanenta examen gjutna |
Diameter (metrisk) | 34.5 mm |
Examen | 25 mL |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Max. Temperatur | 170 °C |
Indelning | 5mL |
Form | Cylindrisk |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lågformade mätcylindrar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering