Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lågformade mätcylindrar
BIOPHARMA
Produktkod. 10182421
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 8
Produktkod. 10182421
Brand: Kartell™ 0133900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • Låg form
  • Cirkulär bas
  • God kemikaliebeständighet
  • Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
  • Tål temperaturer upp till 170 °C
  • Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Tolerans ±50 ml
Examen 400 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 170 °C
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 369 mm
Typ Graderad mätcylinder