Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lågformade mätcylindrar
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 8
Beskrivning
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
- Låg form
- Cirkulär bas
- God kemikaliebeständighet
- Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
- Tål temperaturer upp till 170 °C
- Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±1 ml |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Indelning | 1mL |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Bastyp | Cirkulär |
| Höjd (metrisk) | 107 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |