Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Volumetrisk kolv med skruvlock
Produktkod. 10033111
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10033111
Brand: Kartell™ 0249000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät exakta volymer av en vätska. Kartell™ (TPX™ ) PMP Volumetrisk kolv med skruvlock används för utspädningar och för att bereda kemiska lösningar.
  • Ingen menisk så slutavläsningar är lätta
  • Kalibrerad gravimetriskt vid 20 °C
  • Tjocka väggar eliminerar distorsion
  • Tunna halsar gör slutmätningen exakt
  • Autoklaverbar till 170 °C
  • Kemiskt renare än glas och kemiskt icke-absorberande
  • Ingen vätning
  • Skruvlock medföljer
Specifikationer
Färg Kristallklart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 143 mm
Inkluderar Skruvlock
Hals stil GL18
Tolerans ±1 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 46 mm