Läs mer
IKA™ TR 4 Tube Insert
Handla allt IKA Produkter
Förpackningsmängd:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | TR 4 Tube Insert |
| För användning med (utrustning) | IKA Trayster Basic och Trayster Digital, Lämpliga 6 x 50 ml rör med 28 mm dia. |
| Förpackningsmängd | 1 st. |