Läs mer
Thermo Scientific™ TR-FRET Coregulator Buffer B
Produktkod. 10418853
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10418853 25 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10418853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV4418
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En specialiserad nukleär receptorbuffert som kan användas med Invitrogen's samling av renade nukleära receptorproteiner och analyser.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) LanthaScreen™ Kärnreceptorkofaktorinteraktionsanalyser
Löslighet Water soluble
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, nuclear receptor biology, biochemical nuclear receptor assays, nuclear receptor coregulator interaction
Beskrivning TR-FRET Coregulator Buffer B, 25mL, Liquid, Store at 20 to 30°C, Water Soluble, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Innehåll och lagring TR-FRET Coregulator Buffer B kan skickas fryst eller i rumstemperatur. Förvaras i rumstemperatur (20 C °till 30 °C).
Kvantitet 25 ml
Form Liquid
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is