Läs mer
Invitrogen™ TR-FRET Coregulator Buffer E
Produktkod. 10524614
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524614 25 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524614 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV4540
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TR-FRET Coregulator Buffer E
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TR-FRET Coregulator Buffer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL