Läs mer
Invitrogen™ TR-FRET Coregulator Buffer J
Beskrivning
En specialiserad kärnreceptorbuffert som kan användas med Invitrogen's insamling av renade kärnreceptorproteiner och analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | TR-FRET Coregulator Buffer J kan skickas fryst eller i rumstemperatur. Den ska förvaras i rumstemperatur (20-30 °C). |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 25 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |