Läs mer
Invitrogen™ TR-FRET utspädningsbuffert
Beskrivning
TR-FRET utspädningsbuffert är en viktig komponent för kinasanalyser med användning av LanthaScreen™ teknologi. TR-FRET Dilution Buffer används för att späda LanthaScreen™ antikroppar för screeningtillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spädningsbuffert |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |