Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit
Produktkod. 15621822
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621822 800 x 20μ L-analyser Paket med 800
1 options
Produktkod. 15621822 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A15893
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening av potentiella östrogenreceptor (ER) beta-ligander som agonister eller antagonister för ligandberoende koaktivatorrekrytering.
  • De LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening av potentiella östrogenreceptor (ER) beta-ligander som agonister eller antagonister för ligandberoende koaktivatorrekrytering. Satsen använder en ER beta-ligandbindande domän (ER beta-LBD) som är märkt med glutation-S-transferas (GST ), en terbium (Tb)-märkt anti-GST-antikropp och en fluorescein-märkt samaktivatorpeptid i ett homogent mix-and-read-analysformat.
  • Agonistläge - Att köra LanthaScreen TR-FRET ER beta Coactivator Assay i agonistläge (för att identifiera agonistföreningar), ER beta-LBD tillsätts till ligandtestföreningar följt av tillsats av en blandning av fluorescein-koaktivatorpeptid och Tb-anti-GST-antikropp. Efter rumstemperaturinkubation beräknas emissionsförhållandet TR-FRET 520:495 och används för att bestämma EC50 från en dosresponskurva för föreningen. Baserat på biologin hos ER beta-koaktivatorpeptidinteraktionen är denna ligand EC50 ett sammansatt värde som representerar mängden ligand som krävs för att binda till receptorn, åstadkomma en konformationsförändring och rekrytera koaktivatorpeptid.
  • Antagonistläge - När LanthaScreen TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit körs i antagonistläge (för att identifiera antagonistföreningar), ER beta-LBD tillsätts till ligandtestföreningar följt av tillsats av en blandning av agonist, fluorescein-koaktivatorpeptid och Tb-anti-GST-antikropp. Koncentrationen av agonist som används i detta läge är EC80-koncentrationen som bestäms genom att först köra analysen i agonistläge.
  • Innehåller:
    • 1 rör ER beta ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
    • 1 tub peptid (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 2 flaskor TR-FRET Buffer (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 1 injektionsflaska Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör ER beta ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
1 tub peptid (förvaras vid -5 till -30 °C)
2 flaskor TR-FRET Buffer (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 injektionsflaska Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
För användning med (applikation) Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Typ Coactivator Assay Kit