Läs mer
LanthaScreen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit
Produktkod. 15672222
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15672222 800 x 20μ L-analyser Paket med 800
1 options
Produktkod. 15672222 Leverantör LanthaScreen™ Leverantörsnummer A15895
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening (HTS) av ligander för östrogenreceptor (ER) beta.
  • De LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för high-throughput screening (HTS) av ligander för östrogenreceptor (ER) beta. Satsen använder en human ER beta-ligand-bindande domän (LBD) som är märkt med glutation S-transferas (GST ), en terbiummärkt anti-GST-antikropp och en fluorescerande ER-ligand med liten molekyl (Fluormone™ ES2) i ett homogent mix-and-read-analysformat.
  • Komplett& färdig att använda ur kartongen - alla reagenser ingår, lägg bara till dina testföreningar
  • Kompatibel med hög genomströmning - TR-FRET-analyser i en platta med 384 brunnar
  • Bekväm - Komponenter tillgängliga i bulkstorlekar för större sållningsbehov
  • Innehåller:
    • 1 rör ER beta ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
    • 1 tub Fluormone ES2 (förvara vid -5 till -30 °C)
    • 2 flaskor NR-buffert (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 1 tub Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör ER beta ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
1 tub Fluormone ES2 (förvara vid -5 till -30 °C)
2 flaskor NR-buffert (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 tub Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
För användning med (applikation) Competitive Binding Assay, Nuclear Receptor Assay
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Typ Konkurrenskraftigt bindningspaket