Läs mer
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay Kit
Produktkod. 15657858
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15657858 800 x 20μ L-analyser Paket med 800
1 options
Produktkod. 15657858 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A15903
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för screening med hög genomströmning av potentiell progesteronreceptor (PR ) ligander som agonister eller antagonister för ligandberoende koaktivatorrekrytering.
  • De LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay Kit tillhandahåller en känslig och robust metod för screening med hög genomströmning av potentiell progesteronreceptor (PR ) ligander som agonister eller antagonister för ligandberoende koaktivatorrekrytering. Satsen använder en PR ligandbindande domän (PR-LBD) märkt med glutation-S-transferas (GST ) (även tillgänglig separat), en terbium (Tb)-märkt anti-GST-antikropp och en fluorescein-märkt koaktivatorpeptid i ett homogent mix-and-read-analysformat.
  • Agonistläge - När du använder LanthaScreen TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay i agonistläge (för att identifiera agonistföreningar), PR-LBD tillsätts till ligandtestföreningar, följt av tillsats av en blandning av fluoresceinmärkt koaktivatorpeptid och Tb-märkt anti-GST-antikropp. Efter en inkubationsperiod vid rumstemperatur beräknas TR-FRET-förhållandet på 520/495 nm och kan användas för att bestämma EC50 från en dosresponskurva för föreningen. Baserat på biologin för PR-koaktivatorpeptidinteraktionen är denna ligand EC50 ett sammansatt värde som representerar mängden ligand som krävs för att binda till receptorn, åstadkomma en konformationsförändring och rekrytera koaktivatorpeptid.
  • Antagonistläge - När du använder LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay i antagonistläge (för att identifiera antagonistföreningar), PR-LBD tillsätts till ligandtestföreningar följt av tillsats av en blandning av agonist, fluoresceinmärkt koaktivatorpeptid och terbiummärkt anti-GST-antikropp. Koncentrationen av agonist som används i detta läge är EC80-koncentrationen som bestäms genom att först köra analysen i agonistläge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör PR Ligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
1 tub peptid (förvaras vid -5 till -30 °C)
2 flaskor TR-FRET Buffer (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 tub Tb-Anti-GST Ab (förvaras vid -5 till -°30 C)
1 tub DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
För användning med (applikation) Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Typ Coactivator Assay Kit