Läs mer
Spårmetallstandarder utan kvicksilver för miljöanalys, set med 3, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Spårmetaller
- 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trace Metals without Mercury |
| Namnnotering | Set med 3 standarden för kontroll av grundvatten och avloppsvattenföroreningar |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Industry Type | Avloppstestning |
| Kvantitet | 3 x 125 ml |
| Kvalitet | Miljö |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning