Läs mer
Invitrogen™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit för Live Cell Imaging
Produktkod. 15564169
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
15564169 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 15564169 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25618
Molecular Probes™ humana pluripotenta stamceller (PSC) levande avbildningskit tillhandahåller reagens för överlägsen avbildning av levande mänskliga PSC.
Denna TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit innehåller en optimalt märkt primär antikropp parad med reducerad bakgrundsbildmedium (FluoroBrite™ DMEM) för specifik detektion av PSC-markören TRA-1-60. För fixerad cellfärgning av PSC-markörer och groddlagermarkörer rekommenderar vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit.
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit för Live Cell Imaging, du kan:
• Bekräfta uttrycket av en nyckelpluripotent stamcellsmarkör med en optimalt färgämneskonjugerad antikropp
• Bevara cellhälsa och maximera fluorescenssignalen med FluoroBrite™ DMEM
• Färga levande cellprover med tillförsikt med hjälp av reagenser som testats för att vara fria från vanliga föroreningar
. Bekräfta uttryck av en nyckel-PSC-markör Drivs av
den höga prestanda av ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, detta kit möjliggör tillförlitlig detektering av levande celler av PSC-markören TRA-1-60 på ytan. Detta antikroppskonjugat har visats visa överlägsna färgningsresultat när det används med FluoroBrite™ DMEM.
Bevara cellhälsa och maximera signalfärgning av celler
i FluoroBrite™ DMEM maximerar cellhälsan och förbättrar signal-brusförhållandet när man utför levande cellfluorescensavbildning.
Färga levande cellprover med tillförsikt Till skillnad från de flesta
andra konjugerade antikroppar är reagenserna som tillhandahålls i detta kit 0,2μ m sterilfiltrerad och testad för att vara fri från vanliga föroreningar.
Vad du får Lätt skalbar
till alla odlingstallrikar, maträtter eller objektglasformat, TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit levereras med reagens som är tillräckligt för att färga 50 prover med en 200μ L färgningsvolym och inkluderar:
• 200μ L av Alexa Fluor™ 488 Mouse Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
• 500 ml FluoroBrite™ DMEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 488
Kvantitet 50 tester
Innehåll och lagring
  • 200μ L av Alexa Fluor™ 488 Mus Anti-Human TRA-1-60 (50 x koncentration) (förvaras vid 2 °C till 8 °C)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
)
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttyp Konjugatsats