Läs mer
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit för levande cellavbildning
Produktkod. 15303346
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15303346
Brand: Molecular Probes™ A24879
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit för levande cellavbildning
De Molecular Probes™ humana pluripotenta stamceller (PSC) live imaging kit är de enda kit som erbjuder överlägsen avbildning för levande mänskliga PSCs i en låda. Denna TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit innehåller en optimalt märkt primär antikropp parad med reducerad bakgrundsbildmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) för specifik detektering av PSC-markören TRA-1-60. För fixerad cellfärgning av PSC-markörer rekommenderar vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit .
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit för Live Cell Imaging, du kan:
  • Bekräfta uttrycket av en nyckelpluripotent stamcellsmarkör med en optimalt färgämneskonjugerad antikropp
  • Bevara cellhälsa och maximera fluorescenssignalen med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium
  • Färga levande cellprov med tillförsikt med hjälp av reagenser som testats för att vara fria från vanliga föroreningar
    Bekräfta uttryck av en nyckel-PSC-markör
    Drivs av den höga prestanda av ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, detta kit möjliggör tillförlitlig detektering av levande celler av PSC-markören TRA-1-60 på ytan. Detta antikroppskonjugat har visats visa överlägsna färgningsresultat när det används med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium.
    Bevara cellhälsa och maximera signalen
    Färgar in celler FluoroBrite™ DMEM-avbildningsmedium maximerar cellhälsan och förbättrar signal-brusförhållandet när man utför levande cellfluorescensavbildning.
    Färga levande cellprover med tillförsikt
    Till skillnad från de flesta andra konjugerade antikroppar är reagenserna i detta kit μ0,2 m sterilfiltrerade och testade för att vara fria från vanliga föroreningar.
    Vad du får
    TRA-1-60 är lätt skalbar till alla odlingstallrikar, maträtter eller objektglasformat Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit levereras med reagenser som är tillräckliga för att färga 50 prover med en 200 uL färgningsvolym och inkluderar:
  • 200 μl Alexa Fluor™ 555 Mouse Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konjugera Alexa Fluor 555
    Kvantitet 50 tester
    Innehåll och lagring
    • 200μ L av Alexa Fluor™ 555 Mus Anti-Human TRA-1-60 (0,25 mg/ml) (förvaras vid 2 °C till 8 °C)
    • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
    • Förvara vid 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
    Produkttyp Konjugatsats