Läs mer
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit för levande cellavbildning
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
De Molecular Probes™ humana pluripotenta stamceller (PSC) live imaging kit är de enda kit som erbjuder överlägsen avbildning för levande mänskliga PSCs i en låda. Denna TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit innehåller en optimalt märkt primär antikropp parad med reducerad bakgrundsbildmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) för specifik detektering av PSC-markören TRA-1-60. För fixerad cellfärgning av PSC-markörer rekommenderar vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit .
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit för Live Cell Imaging, du kan:
Bekräfta uttrycket av en nyckelpluripotent stamcellsmarkör med en optimalt färgämneskonjugerad antikropp
Bevara cellhälsa och maximera fluorescenssignalen med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium
Färga levande cellprov med tillförsikt med hjälp av reagenser som testats för att vara fria från vanliga föroreningar
Bekräfta uttryck av en nyckel-PSC-markör
Drivs av den höga prestanda av ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, detta kit möjliggör tillförlitlig detektering av levande celler av PSC-markören TRA-1-60 på ytan. Detta antikroppskonjugat har visats visa överlägsna färgningsresultat när det används med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium.
Bevara cellhälsa och maximera signalen
Färgar in celler FluoroBrite™ DMEM-avbildningsmedium maximerar cellhälsan och förbättrar signal-brusförhållandet när man utför levande cellfluorescensavbildning.
Färga levande cellprover med tillförsikt
Till skillnad från de flesta andra konjugerade antikroppar är reagenserna i detta kit μ0,2 m sterilfiltrerade och testade för att vara fria från vanliga föroreningar.
Vad du får
TRA-1-60 är lätt skalbar till alla odlingstallrikar, maträtter eller objektglasformat Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit levereras med reagenser som är tillräckliga för att färga 50 prover med en 200 uL färgningsvolym och inkluderar:
200 μl Alexa Fluor™ 594 Mouse Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
500 ml FluoroBrite™ DMEM
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit för Live Cell Imaging, du kan:
Bekräfta uttryck av en nyckel-PSC-markör
Drivs av den höga prestanda av ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, detta kit möjliggör tillförlitlig detektering av levande celler av PSC-markören TRA-1-60 på ytan. Detta antikroppskonjugat har visats visa överlägsna färgningsresultat när det används med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium.
Bevara cellhälsa och maximera signalen
Färgar in celler FluoroBrite™ DMEM-avbildningsmedium maximerar cellhälsan och förbättrar signal-brusförhållandet när man utför levande cellfluorescensavbildning.
Färga levande cellprover med tillförsikt
Till skillnad från de flesta andra konjugerade antikroppar är reagenserna i detta kit μ0,2 m sterilfiltrerade och testade för att vara fria från vanliga föroreningar.
Vad du får
TRA-1-60 är lätt skalbar till alla odlingstallrikar, maträtter eller objektglasformat Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit levereras med reagenser som är tillräckliga för att färga 50 prover med en 200 uL färgningsvolym och inkluderar:
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Alexa Fluor 594 |
| Kvantitet | 50 tester |
| Innehåll och lagring |
|
| Produkttyp | Konjugatsats |