Läs mer
MedChemExpress Trabectedin
Produktkod. 16491949
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491949 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16491949 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY50936
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Trabectedin (Ecteinascidin 743; ET-743) is a tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent antitumor activity. Trabectedin binds to the minor groove of DNA, blocks transcription of stress-induced proteins, induces DNA backbone cleavage and cancer cells apoptosis, and increases the generation of ROS in MCF-7 and MDA-MB-453 cells. Trabectedin has the potential for soft tissue sarcoma and ovarian cancer research.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Molekylvikt (g/mol) 761.84 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 114899-77-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet DMSO : 33.33 mg/mL (43.75 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Ecteinascidin 743∣ ET-743
Mål Reactive Oxygen Species∣Apoptosis