Läs mer
Motic™ Programvara för spårjämförelsemikroskopi
Typ:
Spårjämförelsemikroskopi
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Anslut två eller flera Moticams eller Motic™ Digitala mikroskop till din dator och få omedelbar direktjämförelseavbildning.
- Kostnadseffektivt.
- Lägg över flera levande bilder, ändra storlek och rotera varje bild oberoende.
- Matcha två fingeravtryck enkelt från livebilder eller hämta från en sparad uppsättning.
- Kontrollera handstilens äkthet på några sekunder eller avgör om två tygstycken tillhör samma set.
Specifications
Specifications
| Typ | Spårjämförelsemikroskopi |
| För användning med (applikation) | Jämförelsemikroskopi, kriminalteknik |