Läs mer
Spårelement lösning 2, MP Biomedicals
Produktkod. 12667823 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12667823 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 12667823 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091676649
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sterilfiltrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trace Element Solution 2
Synonym 1, 000X Solution
Kvantitet 100 ml