Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för dioxin- och PCB-analys
Produktkod. 10478464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
50 m
60 m
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
Stationär fas:
Trace™ TR-PCB 8 MS
Trace™ TR-dioxin 5 MS
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Filmtjocklek Stationär fas unitSize
10478464 60 m 0,1μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Varje
10299314 30 m 0,1μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Varje
10351335 60 m 0,25μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Varje
10085834 50 m 0,25μ m Trace™ TR-PCB 8 MS Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10478464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26AF059P
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera dioxiner och PCB med högupplöst GC/MS för oöverträffad prestanda och reproducerbarhet.
Analysera dioxiner och polyklorerade bifenyler (PCB) med skräddarsydda Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för dioxin- och PCB-analys för oöverträffad prestanda och reproducerbarhet. Optimerade för att möta kraven för högupplösta GC/MS-metoder, ger dessa kolumner optimal prestanda med exceptionell stabilitet och mycket låg utsläpp. Dessa lågpolaritetskolonner ger bred täckning av de 17 kogener med högsta toxikologiska betydelse (2,3,7,8-klorsubstituerade kongener).
Kolumner skräddarsydda speciellt för dioxiner och PCB:
  • TRACE TR-Dioxin 5MS: dioxin- och furantestning
  • TRACE TR-PCB 8MS: högupplöst GC/MS-analys av PCB
  • Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning, även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Furan (PCDF) analys, GC/MS för Furan (PCDF) analys, GC/MS för PCB-kongeneranalys
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 60 m
Beskrivning 60 mx 0,25 mm x 0,1μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas Trace™ TR-dioxin 5 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 360/370 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.