Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolumner för missbruk av droger
Produktkod. 10477514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0.2 mm
0.25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10477514
Brand: Thermo Scientific™ 26AF130P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera vanliga missbruksdroger med dessa GC-kolonner och uppnå hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet.
Analysera amfetamin, kodein, morfin och THC med hög prestanda och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolumner för missbruk av droger.
Skräddarsydd speciellt för droger:
  • TRACE TR-DoA 5MS: Används i stor utsträckning för analys och bestämning av en rad toxikologiska målföreningar inklusive amfetamin, kodein och morfin
  • TRACE TR-DoA 35MS: Idealisk för bestämning av karboxi-THC på grund av dess högre polaritet, vilket gör den till den rekommenderade kolumnen för användning i drogtestlaboratorier för bekräftelse av THC
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-DoA 35 MS
USP typ G42
För användning med (applikation) GC/MS för amfetamin, kodein och morfin
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 15 m