Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för bekämpningsmedel
Produktkod. 10713236 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Stationär fas:
Trace™ Bekämpningsmedel II
Trace™ Bekämpningsmedel III
Trace™ Bekämpningsmedel IV
Trace™ Pesticid
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stationär fas Förpackningsstorlek
10713236 Trace™ Bekämpningsmedel III Varje
10210705 Trace™ Bekämpningsmedel IV Varje
10773586 Trace™ Bekämpningsmedel II Varje
10211635 Trace™ Pesticid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10713236 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26RC142F
Beräknad leverans: 07-01-2027
Identifiera organofosfat- och klororganiska bekämpningsmedel med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet.
Identifiera organiska fosfat- och klororganiska bekämpningsmedel med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för bekämpningsmedel. Dessa kolonner är speciellt designade och testade för att uppfylla de strängaste kraven för analys av bekämpningsmedel och herbicider.
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning minskar MS-kontamination
  • Innovativ design underlättar användning vid högre temperaturer
  • Kolumninerthet resulterar i minimal toppsvansning och minskad nedbrytning av känsliga prover
Alternativa användningsområden:
  • Klorerade aromater
  • Växtsteroler
  • Pyretroider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel
Partikelstorlek 0,2μ m
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25 um med 5 m skydd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G43
Stationär fas Trace™ Bekämpningsmedel III
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Max. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.