Beskrivning
Identifiera organiska fosfat- och klororganiska bekämpningsmedel med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för bekämpningsmedel. Dessa kolonner är speciellt designade och testade för att uppfylla de strängaste kraven för analys av bekämpningsmedel och herbicider.
- Låg blödning minskar MS-kontamination
- Innovativ design underlättar användning vid högre temperaturer
- Kolumninerthet resulterar i minimal toppsvansning och minskad nedbrytning av känsliga prover
- Klorerade aromater
- Växtsteroler
- Pyretroider
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analys av bekämpningsmedel |
| Partikelstorlek | 0,2μ m |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Beskrivning | 30 mx 0,25 mm x 0,25 um med 5 m skydd |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP typ | G43 |
| Stationär fas | Trace™ Bekämpningsmedel II |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.