Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Al | 500 μg/ml |
| V | 250 μg/ml |
| Som | 100 μg/ml |
| Be | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| PB | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
| CD | 25 μg/ml |
| Se | 25 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trace Metals I |
| Namnnotering | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
| Förpackning | Trippellakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HNO3 |
| Industry Type | Wastewater Testing |
| Kvantitet | 125 ml |
| Kvalitet | Miljö |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning